Learn More
(2-butil-3-benzofuranil)(4-etoxi-3,5-diyodofenil)metanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2-Butyl-3-benzofuranyl)(4-Ethoxy-3,5-diiodophenyl)methanone |
| CAS | 290295-98-6 |
| Fórmula molecular | C21 H20 I2 O3 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Amiodarone Impurity 3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H20I2O3/c1-3-5-9-18-19(14-8-6-7-10-17(14)26-18)20(24)13-11-15(22)21(25-4-2)16(23)12-13/h6-8,10-12H,3-5,9H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCc1oc2ccccc2c1C(=O)c3cc(I)c(OCC)c(I)c3 |
| Nombre IUPAC | (2-butil-1-benzofuran-3-il)-(4-etoxi-3,5-diyodofenil)metanona |
| Peso molecular (g/mol) | 574.191 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 573.95 |