Learn More
2-butil-3-(4-hidroxibenzoil)benzofurano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2-Butylbenzofuran-3-yl)(4-hydroxyphenyl)methanone |
| CAS | 52490-15-0 |
| Fórmula molecular | C19 H18 O3 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | (2-Butylbenzofuran-3-yl)(4-hydroxyphenyl)methanone, Amiodarone Hydrochloride Imp. E (EP) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H18O3/c1-2-3-7-17-18(15-6-4-5-8-16(15)22-17)19(21)13-9-11-14(20)12-10-13/h4-6,8-12,20H,2-3,7H2,1H3 |
| SMILES | CCCCc1oc2ccccc2c1C(=O)c3ccc(O)cc3 |
| Nombre IUPAC | (2-butil-1-benzofuran-3-il)-(4-hidroxifenil)metanona |
| Peso molecular (g/mol) | 294.34 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 294.1256 |