Learn More
2-butil-3-(3,5-diyodo-4-hidroxibenzoil)benzofurano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (2-Butylbenzofuran-3-Yl)(4-Hydroxy-3,5-Diiodophenyl)Methanone |
| CAS | 1951-26-4 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C19 H16 I2 O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Methanone, (2-butyl-3-benzofuranyl)(4-hydroxy-3,5-diiodophenyl)-, Ketone, 2-butyl-3-benzofuranyl 4-hydroxy-3,5-diiodophenyl (7CI,8CI), (2-Butyl-3-benzofuranyl)(4-hydroxy-3,5-diiodophenyl)methanone, L 3373, NSC 85437, S 1086, (2-Butylbenzofuran-3-yl)(4-hydroxy-3,5-diiodophenyl)methanone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H16I2O3/c1-2-3-7-16-17(12-6-4-5-8-15(12)24-16)18(22)11-9-13(20)19(23)14(21)10-11/h4-6,8-10,23H,2-3,7H2,1H3 |
| SMILES | CCCCc1oc2ccccc2c1C(=O)c3cc(I)c(O)c(I)c3 |
| Nombre IUPAC | (2-butil-1-benzofuran-3-il)-(4-hidroxi-3,5-diyodofenil)metanona |
| Peso molecular (g/mol) | 546.14 |
| Mostrar más |