Learn More
2-Butil-1H-imidazol-4-carbaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10079451
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10079451 1 g 1 g
10223232 10 g 10 g
10314062 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10079451 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SB02028DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 68282-49-5
Fórmula molecular C8H12N2O
Peso molecular (g/mol) 152.197
Número MDL MFCD01075030
Clave InChI PTHGVOCFAZSNNA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-butyl-1h-imidazole-4-carbaldehyde, 2-butyl-5-formylimidazole, 2-butyl-4-formylimidazole, 2-butyl-4-imidazolyl formaldehyde, unii-u12g73sqsx, 2-butyl-1h-imidazole-5-carboxaldehyde, u12g73sqsx, 1h-imidazole-5-carboxaldehyde, 2-butyl, 2-butylimidazole-4-carbaldehyde, 2-butyl-3h-imidazole-4-carbaldehyde
PubChem CID 2735671
Nombre IUPAC 2-butil-1H-imidazol-5-carbaldehído
SMILES CCCCC1=NC=C(N1)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Butyl-1H-imidazole-4-carbaldehyde
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.2
Porcentaje de pureza 97%