Learn More
(2-Butil-1H-imidazol-4-il)metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10029481
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10029481 1 g 1 g
10039491 10 g 10 g
10082404 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10029481 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor SB02033DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 68283-19-2
Fórmula molecular C8H14N2O
Peso molecular (g/mol) 154.21
Número MDL MFCD00239516
Clave InChI UZKBZGAMRJRWLR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-butyl-1h-imidazol-4-yl methanol, 2-butyl-5-hydroxymethylimidazole, 2-butyl-1h-imidazol-5-yl methanol, unii-k14mm5ob9a, 2-butyl-4-hydroxymethyl imidazole, k14mm5ob9a, 2-butylimidazol-5-yl methan-1-ol, 2-butyl-3h-imidazol-4-yl methanol, 2-n-butyl-4-imidazolemethanol, 2-n-butyl-4-hydroxymethylimidazole
PubChem CID 2735673
Nombre IUPAC (2-butil-1H-imidazol-5-il)metanol
SMILES CCCCC1=NC=C(CO)N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2-Butyl-1H-imidazol-4-yl)methanol
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.21
Porcentaje de pureza 97%