Learn More
Clorhidrato de 2-butil-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-4-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-n-Butyl-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-4-one |
| CAS | 151257-01-1 |
| Fórmula molecular | C11 H18 N2 O . Cl H |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 1,3-Diazaspiro[4.4]non-1-en-4-one, 2-butyl-, hydrochloride (1:1), 1,3-Diazaspiro[4.4]non-1-en-4-one, 2-butyl-, monohydrochloride (9CI), 2-Butyl-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-4-one Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H18N2O.ClH/c1-2-3-6-9-12-10(14)11(13-9)7-4-5-8-11;/h2-8H2,1H3,(H,12,13,14);1H |
| SMILES | Cl.CCCCC1=NC2(CCCC2)C(=O)N1 |
| Nombre IUPAC | 2-butil-1,3-diazaspiro[4.4]non-1-en-4-ona;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 230.73 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 230.1186 |