Learn More
[2-Butil-1-[[2'-[1-[[2-butil-4-cloro-1-[[2'-(1H-tetrazol-5-il)bifenil-4-il]metil]-1H-imidazol-5-il]metil]-1H-tetrazol-5-il]bifenil-4-il]metil-4-cloro-1H-imidazol-5-il]metanol, Mikromol™
Descripción
[2-Butil-1-[[2'-[1-[[2-butil-4-cloro-1-[[2'-(1H-tetrazol-5-il)bifenil-4-il]metil]-1H-imidazol-5-il]metil]-1H-tetrazol-5-il]bifenil-4-il]metil-4-cloro-1H-imidazol-5-il]metanol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N1-Losartanyl-Losartan |
| CAS | 230971-71-8 |
| Nombres de analitos o componentes | N1-Losartanyl-Losartan |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C44 H44 Cl2 N12 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 2-Butyl-1-[[2'-[1-[[2-butyl-4-chloro-1-[[2'-(2H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-1H-imidazol-5-yl]methyl]-1H-tetrazol-5-yl][1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-4-chloro-1H-imidazole-5-methanol, [2-Butyl-1-[[2'-[1-[[2-butyl-4-chloro-1-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]-1H-imidazol-5-yl]methyl]-1H-tetrazol-5-yl]biphenyl-4-yl]methyl-4-chloro-1H-imidazol-5-yl]methanol, Losartan Potassium Imp L (EP) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C44H44Cl2N12O/c1-3-5-15-39-47-41(45)37(56(39)25-29-17-21-31(22-18-29)33-11-7-9-13-35(33)43-49-52-53-50-43)27-58-44(51-54-55-58)36-14-10-8-12-34(36)32-23-19-30(20-24-32)26-57-38(28-59)42(46)48-40(57)16-6-4-2/h7-14,17-24,59H,3-6,15-16,25-28H2,1-2H3,(H,49,50,52,53) |
| SMILES | CCCCc1nc(Cl)c(CO)n1Cc2ccc(cc2)c3ccccc3c4nnnn4Cc5c(Cl)nc(CCCC)n5Cc6ccc(cc6)c7ccccc7c8nnn[nH]8 |
| Nombre IUPAC | [2-butil-3-[[4-[2-[1-[[2-butil-5-cloro-3-[[4-[2-(1H-tetrazol-5-il)fenil]fenil]metil]imidazol-4-il]metil]tetrazol-5-il]fenil]fenil]metil]-5-cloroimidazol-4-il]metanol |
| Mostrar más |