Learn More
Ácido 2-butoxiquinolin-4-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Butoxyquinoline-4-carboxylicAcid |
| CAS | 10222-61-4 |
| Fórmula molecular | C14 H15 N O3 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 4-Quinolinecarboxylic acid, 2-butoxy-, Cinchoninic acid, 2-butoxy- (7CI,8CI), 2-Butoxy-4-quinolinecarboxylic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H15NO3/c1-2-3-8-18-13-9-11(14(16)17)10-6-4-5-7-12(10)15-13/h4-7,9H,2-3,8H2,1H3,(H,16,17) |
| SMILES | CCCCOc1cc(C(=O)O)c2ccccc2n1 |
| Nombre IUPAC | ácido 2-butoxiquinolin-4-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 245.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 245.1052 |