Learn More
2-butoxinaftaleno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Butoxynaphthalene |
| CAS | 10484-56-7 |
| Fórmula molecular | C14H16O |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Butyl beta-naphthyl ether, Fragarol, beta-Naphthol butyl ether |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H16O/c1-2-3-10-15-14-9-8-12-6-4-5-7-13(12)11-14/h4-9,11H,2-3,10H2,1H3 |
| SMILES | CCCCOc1ccc2ccccc2c1 |
| Nombre IUPAC | 2-butoxinaftaleno |
| Peso molecular (g/mol) | 200.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 200.1201 |