Learn More
Acetato de 2-butoxietilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Butoxyethylacetate |
| CAS | 112-07-2 |
| Fórmula molecular | C8 H16 O3 |
| Cantidad | 5 mL |
| Sinónimo | Ethanol, 2-butoxy-, acetate (6CI,7CI,8CI,9CI), 2-Butoxyethyl acetate, B 0700, BCA, BMGAC, Butoxyethyl acetate, Butyl cellosolve acetate, Butyl glycol acetate, Dowanol EB acetate, EB Acetate, Ethylene glycol acetate monobutyl ether, Ethylene glycol butyl ether acetate, Ethylene glycol monobutyl ether acetate, Glycol monobutyl ether acetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H16O3/c1-3-4-5-10-6-7-11-8(2)9/h3-7H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCCOCCOC(=O)C |
| Nombre IUPAC | 2-acetato de butoxietilo |
| Peso molecular (g/mol) | 160.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 160.1099 |