Learn More
2-Acetato butoxietilo 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10732594 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
10 L
Tamaño de la unidad:
1 LT
10 LT
2.50 LT
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10732594 1 L 1 LT
10502204 2.5 L 2.50 LT
11924921 10 L 10 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10732594 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 403410010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 112-07-2 | C8H16O3 | 160.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 112-07-2
Fórmula molecular C8H16O3
Peso molecular (g/mol) 160.21
Número MDL MFCD00009457
Clave InChI NQBXSWAWVZHKBZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo butoxyethyl acetate, butyl glycol acetate, butylglycol acetate, ethylene glycol monobutyl ether acetate, 2-butoxyethanol acetate, butyl cellosolve acetate, ektasolve eb acetate, ethanol, 2-butoxy-, acetate, butylcelosolvacetat, 1-acetoxy-2-butoxyethane
PubChem CID 8160
Nombre IUPAC 2-acetato de butoxietilo
SMILES CCCCOCCOC(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Butoxyethyl acetate
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -64.0°C
Densidad 0.9385g/mL
Punto de ebullición 193.5°C
Temperatura de inflamación 76°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CO2CH2CH2O(CH2)3CH3
Índice de refracción 1.4120 to 1.4140
Cantidad 1 L
Gravedad específica 0.9385
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 160.21
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Butoxyethyl acetate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.