Learn More
2-Butoxietanol, TRC
Código de producto. 30004427
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mL
50 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
50 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30004427 50 mL 50 ml
30003850 10 mL 10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30004427 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB69289550ML
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 111-76-2
Fórmula molecular C6 H14 O2
Peso molecular (g/mol) 118.17
Sinónimo Ethanol, 2-butoxy- (8CI, 9CI, ACI), 2-Butoxyethanol (ACI), 2-Butoxy-1-ethanol, 2-n-Butoxyethanol, 3-Oxa-1-heptanol, A 13919, BCS, Bikanol B 1, Buchiseru, Butyl Cellosolve, Butyl Cellu-Sol, Butyl glycol, Butyl Glysolv, Butyl icinol, Butyl monoether glycol, Butyl Oxitol, C4E1, Chimec NR, Dabco PM 300, DB solvent, Dowanol EB, Eastman EB, EGBE, Ektasolve EB, Ethylene glycol butyl ether, Ethylene glycol mono-n-butyl ether, Ethylene glycol monobutyl ether, Ethylene glycol n-butyl ether, Gafcol EB, Glycol butyl ether, Glycol EB, Glycol monobutyl ether, K Foam Lo, Mearcell 3532, Minex BDH, Monobutyl glycol ether, Monoethyleneglycol butyl ether, n-Butyl cellosolve, NSC 60759, O-Butyl ethylene glycol, Poly-Solv EB, R 1171, SG, Simple Green, β-Butoxyethanol
Nombre IUPAC 2-butoxietanol
SMILES CCCCOCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ethyleneglycol Monobutyl Ether
Cantidad 50 mL
Fórmula InChI InChI=1S/C6H14O2/c1-2-3-5-8-6-4-7/h7H,2-6H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.0994