Learn More
2-Butoxietanol, 99 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10448690 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
10 L
25 L
Envase:
Bidón de metal
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 LT
10 LT
2.50 LT
25 LT
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10448690 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 LT
10532171 1 L Frasco de vidrio 1 LT
10217503 10 L Tambor de plástico 10 LT
10092103 25 L Bidón de metal 25 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10448690 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 154330025
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 111-76-2 | C6H14O2 | 118.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 111-76-2
Fórmula molecular C6H14O2
Peso molecular (g/mol) 118.18
Número MDL MFCD00002884
Clave InChI POAOYUHQDCAZBD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo butoxyethanol, butyl glycol, butyl cellosolve, ethylene glycol monobutyl ether, n-butoxyethanol, ethanol, 2-butoxy, ethylene glycol butyl ether, butyl oxitol, glycol butyl ether, glycol ether eb
PubChem CID 8133
ChEBI CHEBI:63921
SMILES CCCCOCCO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Butoxyethanol
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -70.0°C
Densidad 0.9010g/mL
Punto de ebullición 171.0°C
Temperatura de inflamación 62°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3(CH2)3OCH2CH2OH
Índice de refracción 1.4180 to 1.4200
Cantidad 2.5 L
Beilstein 01, II, 519
Residuos después de la evaporación 0.02% max.
Índice Merck 15, 1560
Gravedad específica 0.901
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in most organic solvents
Nombre IUPAC 2-butoxietanol
Viscosidad 5.31 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 118.18
Porcentaje de pureza 99%
Grado Extra puro
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Butoxyethanol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.