Learn More
Ácido 2-butoxiacético, TRC
Código de producto. 30133441
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133441 100 mg 100 miligramos
30135791 500 mg 500 miligramos
30004989 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133441 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB700378100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2516-93-0
Fórmula molecular C6H12O3
Peso molecular (g/mol) 132.16
Sinónimo Acetic acid, butoxy- (6CI,7CI,8CI,9CI), Butoxy acetic acid, Butyloxyacetic acid, NSC 10980
Nombre IUPAC ácido 2-butoxiacético
SMILES CCCCOCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Butoxyacetic Acid
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H12O3/c1-2-3-4-9-5-6(7)8/h2-5H2,1H3,(H,7,8)
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.0786