Learn More
Ácido 2-butoxiacético, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10359480 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10359480 1 g Frasco de vidrio 1 g
1 options
Código de producto. 10359480 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 257760010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-11-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Butoxyacetic acid
Nombre de nota 99+%
CAS 2516-93-0
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0100g/mL
Punto de ebullición 108.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C6H12O3
Índice de refracción 1.4250 to 1.4270
Número MDL MFCD00067044
Cantidad 1 g
Gravedad específica 1.01
Sinónimo butoxyacetic acid, n-butoxyacetic acid, acetic acid, butoxy, ccris 7195, acetic acid, 2-butoxy, 2-n-butoxy acetic acid, butoxyaceticacid, 3-oxaheptanoic acid, acmc-1cb1h, ajqoasgwdcbkcj-uhfffaoysa
Clave InChI AJQOASGWDCBKCJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCOCC(=O)O
Nombre IUPAC ácido 2-butoxiacético
Peso molecular (g/mol) 132.15
PubChem CID 41958
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.15
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Butoxyacetic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.