Learn More
2-Cloruro de butenilmagnesio, 0,5 M en MeTHF, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15498057
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15498057 100 mL 100 ml
15408067 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15498057 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H51171.AE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 6088-88-6 | Molecular Formula: C4H7ClMg | Molecular Weight: 114.855 g/mol
2-Butenylmagnesium chloride is used as a Grignard reagent in greener solvent, 2-methyltetrahydrofuran (2-MeTHF).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
2-El cloruro de butenilmagnesio se utiliza como reactivo de Grignard en disolvente más ecológico, 2-metiltetrahidrofurano (2-MeTHF).
Solubilidad
Racciona violentamente con el agua.
Notas
Sensible& a la humedad del aire. Incompatible con agentes oxidantes y bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6088-88-6
Fórmula molecular C4H7ClMg
Número MDL MFCD01321226
Sinónimo 2-butenylmagnesium chloride, 2-butenylmagnesiumchloride,0.5minmethf, 2-butenylmagnesium chloride, 0.5m in methf, 2e-but-2-en-1-yl chloro magnesium, 2-butenylmagnesium chloride solution, 0.5 m in thf
PubChem CID 6104506
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Butenylmagnesium chloride
Fórmula lineal CH3CH=CHCH2MgCl
Cantidad 100 mL
Número UN UN3399
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Información de solubilidad It reacts violently with water.
Clave InChI XQAMFOKVRXJOGD-CZEFNJPISA-M
SMILES CC=C[CH2-].[Mg+2].[Cl-]
Nombre IUPAC magnesio;(E)-but-2-eno;cloruro
Peso molecular (g/mol) 114.855
Formula Weight (peso de la fórmula) 114.86
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 0,5 m en METHF