Learn More
Cloruro de (2-butenil)trifenilfosfonio, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11340074
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11340074 25 g 25 g
11330074 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11340074 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L00502.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13138-25-5 | C22H22ClP | 352.84 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13138-25-5
Fórmula molecular C22H22ClP
Peso molecular (g/mol) 352.84
Número MDL MFCD00051868
Clave InChI YYTDJYJBYMQMDI-SQQVDAMQSA-M
Sinónimo 2-butenyl triphenylphosphonium chloride, but-2-en-1-yltriphenylphosphonium chloride, 2e-but-2-en-1-yltriphenylphosphanium chloride
PubChem CID 11824356
Nombre IUPAC [(E)-but-2-enil]-trifenilfosferio; cloruro
SMILES [Cl-].C\C=C\C[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2-Butenyl)triphenylphosphonium chloride
Punto de fusión ∽225°C to 230°C (decomposition)
Cantidad 25 g
Beilstein 4170527
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 352.84
Porcentaje de pureza 97%