Learn More
2-butenedial, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Butenedial |
| CAS | 2363-83-9 |
| Fórmula molecular | C4 H4 O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 1,2-Ethenedicarboxaldehyde, 2-Butene-1,4-dione, Butenedial |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H4O2/c5-3-1-2-4-6/h1-4H/b2-1+ |
| SMILES | O=C\C=C\C=O |
| Nombre IUPAC | (E)-but-2-enedial |
| Peso molecular (g/mol) | 84.073 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 84.021 |