Learn More
2-buteno-d8 (gas) (mezcla cis/trans), CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Butene-D8 |
| CAS | 6157-20-6 |
| Fórmula molecular | C4 D8 |
| Cantidad | 0.25 L |
| Sinónimo | 2-Butene-1,1,1,2,3,4,4,4-d8 (8 CI, 9 CI), 2-Butene-d8 (6 CI, 7 CI), 2-Butene-d8 (cis/trans mixture), (EZ)-2-Butene-1,1,1,2,3,4,4,4-d8, 2-Butene-D8 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C4H8/c1-3-4-2/h3-4 H,1-2H3/i1D3,2D3,3 D,4 D |
| SMILES | [2 H]C(=C([2 H])C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | 1,1,1,2,3,4,4,4-octadeuteriobut-2-eno |
| Peso molecular (g/mol) | 64.1556 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 64.1128 g/mol |
| Mostrar más |