Learn More
2-Butanoilsulfanilletil(trimetil)azanio cloruro, TRC
Código de producto. 30240572
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30240572 500 mg 500 miligramos
30240674 100 mg 100 miligramos
30240990 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30240572 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB872370500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 22026-63-7
Fórmula molecular C9H20ClNOS
Peso molecular (g/mol) 225.78
Sinónimo S-Butyrylthiocholine Chloride
Nombre IUPAC 2-butanoilsulfanilletil(trimetil)azanio; cloruro
SMILES [Cl-].CCCC(=O)SCC[N+](C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Butanoylsulfanylethyl(trimethyl)azanium Chloride
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H20NOS.ClH/c1-5-6-9(11)12-8-7-10(2,3)4;/h5-8H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.0954