Learn More
2-butanona, ReagentPlus™, ≥ 99 %, Honeywell™
Código de producto. 15691000 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2.5 L
25 L
4 x 2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Glass Bottle
Lata de acero inoxidable
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
25 litros
500 ml
paquete de 4
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15691000 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
15621010 500 mL Glass Bottle 500 ml
15681000 1 L Glass Bottle 1 litro
15611010 4 x 2.5 L Glass Bottle paquete de 4
15601010 25 L Lata de acero inoxidable 25 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15691000 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor 1102642.5L
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Grado de reactivo,≥99%
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Punto de fusión -87°C
Aspecto Colorless
Densidad 0.805g/mL at 25°C
Cantidad 2.5 L
Temperatura de inflamación −3°C (26.6°F)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción n20/D 1.379(lit.)
Punto de ebullición 79°C to 81°C