Learn More
2-Butanone, puriss. P.A., ACS Reagent, Reag. Ph. Eur., ≥99,5% (GC), Solstice
Código de producto. 15663950
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
4 x 2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
250 ml
paquete de 4
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15663950 4 x 2.5 L Frasco de vidrio paquete de 4
15643950 250 mL Frasco de vidrio 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15663950 Proveedor Honeywell-Riedel-de Haen N.º de proveedor 334074X2.5L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    435.00€
    227.57€ / paquete de 4
    Ahorro 207.43€
    47% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Puriss. p.a., Reactivo ACS, React. farmacopea Eur.,≥ 99,5% (GC)
DISOLVENTES DE USO GENERAL ACS
  • solución económica para aplicaciones como HPLC a escala preparativa, limpieza y síntesis orgánica
  • adecuado para aplicaciones menos exigentes, como HPLC isocrática rutinaria
  • variaciones y reducciones trazables a contaminación por disolventes
  • todos los disolventes se prueban para cumplir las especificaciones de uso general de ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Punto de fusión -87 °C
Densidad 0,805g/mL a 25 °C
Cantidad 4 x 2.5 L
Temperatura de inflamación −3 °C (26,6 °F)
Olor Tipo disolvente
Envase Frasco de vidrio
Punto de ebullición 79 °C a 81 °C
Información de solubilidad 290 g/L a 20 °C
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Butanone
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.