Learn More
2-Butanone, puriss. p.a. ACS Reagent, ≥99.5% (GC), Honeywell Riedel-de Haën™
Código de producto. 15630760
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Glass Bottle
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15630760 1 L Frasco de vidrio 1 litro
15640760 2.5 L Glass Bottle 2.50 litro
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15630760 Proveedor Honeywell-Riedel-de Haen N.º de proveedor 043801L
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Puriss. p.a., reactivo ACS, ≥ 99,5 % (GC)
DISOLVENTES DE USO GENERAL ACS
  • solución económica para aplicaciones como HPLC a escala preparativa, limpieza y síntesis orgánica
  • adecuado para aplicaciones menos exigentes, como HPLC isocrática rutinaria
  • variaciones y reducciones trazables a contaminación por disolventes
  • todos los disolventes se prueban para cumplir las especificaciones de uso general de ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Punto de fusión -87°C
Aspecto Colorless
Densidad 0.805g/mL at 25°C
Cantidad 1 L
Temperatura de inflamación −3°C (26.6°F)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción n20/D 1.379(lit.)
Punto de ebullición 79°C to 81°C