Learn More
2-Butanone, Puriss., ≥99% (GC), Honeywell
Código de producto. 15692580 Tienda Solstice Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 L
Envase:
Glass Bottle
Tamaño de la unidad:
2.50 litro
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15692580 2.5 L Glass Bottle 2.50 litro
1 options
Código de producto. 15692580 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor 242302.5L
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Puriss.,≥99% (GC)
  • Somos su proveedor de reactivos y productos químicos de laboratorio de alta calidad para laboratorios analíticos y químicos:
    Disolventes – para uso específico de ACS (HPLC), uso general de ACS, disolventes para histología, y reactivo para síntesis química y otras aplicaciones industriales.
    Inorgánicos – síntesis química y química inorgánica, incluidos ácidos y bases esenciales, sales, metales y elementos y reactivos para reacciones químicas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Punto de fusión -87°C (literature)
Densidad 0.805 g/mL at 25 °C(lit.)
Cantidad 2.5 L
Temperatura de inflamación −4°C
Envase Glass Bottle
Punto de ebullición 79°C to 81°C