Learn More
Oxima de 2-butanona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11318035
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11318035 1000 mL 1 litro
11398025 100 mL 100 ml
11308035 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11318035 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L08196.AU
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 96-29-7 | C4H9NO | 87.12 g/mol
2-Butanone oxime was employed as reagent and solvent in the syntheses of ketoimine and 2,4-dipyridyl-1,3,5-triazapentadiene palladium(II) complexes. It was also used in the synthesis of novel acetaldiimine cobalt complex, [CoI2{((CH3CH2)(CH3)C=NO)2C(CH3)2}]. Methyl ethyl ketoxime is used primarily as an antiskinning agent in alkyd coating resins
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La oxima de 2-butanona se empleó como reactivo y disolvente en las síntesis de la cetoimina y complejos 2,4-dipiridil-1,3,5-triazapentadieno paladio(II). También se utilizó en la síntesis del nuevo complejo de cobalto de acetaldiimina: [CoI2{((CH3CH2)(CH3)C=NO)2C(CH3)2}]. La metiletilcetoxima se utiliza principalmente como agente para evitar la formación de pieles en las resinas de revestimiento alquídicas.
Solubilidad
Soluble en agua a 20 °C 114 g/l. Soluble en la mayoría de los disolventes orgánicos.
Notas
Almacenar alejado de ácidos y agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Mantener las fuentes de ignición alejadas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 96-29-7
Fórmula molecular C4H9NO
Peso molecular (g/mol) 87.12
Número MDL MFCD00013935
Clave InChI WHIVNJATOVLWBW-SNAWJCMRSA-N
Sinónimo mek-oxime, butanone oxime, methyl ethyl ketone oxime, 2-butanone oxime, ethyl methyl ketoxime, usaf ek-906, ethyl-methylketonoxim, unii-51yge935u9, 2-butanone, oxime, methyl ethyl ketoxime
PubChem CID 5324276
Nombre IUPAC (NZ)-N-butan-2-ilidenohidroxilamina
SMILES CC\C(C)=N\O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Butanone oxime
Punto de fusión -30°C
Densidad 0.921
Punto de ebullición 152°C to 153°C
Temperatura de inflamación 62°C (144°F)
Índice de refracción 1.443
Cantidad 1000 mL
Beilstein 1698241
Información de solubilidad Soluble in water at 20°C 114g/L. Soluble in most organic solvents .
Formula Weight (peso de la fórmula) 87.12
Porcentaje de pureza 99%