Learn More
2-butanona, para HPLC, Thermo Scientific Chemicals
GREENER_CHOICE
Código de producto. 10205613 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10205613 1 L Frasco de vidrio 1 LT
11316775 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10205613 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 389570010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    101.00€
    97.10€ / 1 litros
    Ahorro 3.90€
    3% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 78-93-3 | C4H8O | 72.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para HPLC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 78-93-3
Fórmula molecular C4H8O
Peso molecular (g/mol) 72.11
Número MDL MFCD00011648
Clave InChI ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-butanone, methyl ethyl ketone, butanone, ethyl methyl ketone, methylethyl ketone, meetco, methyl acetone, methylethylketone, 3-butanone, ethylmethylketon
PubChem CID 6569
ChEBI CHEBI:28398
Nombre IUPAC butano-2-ona
SMILES CCC(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Butanone
Punto de fusión -87.0°C
Absorbancia 0.009 max. (1 cm cell vs water) at 350nm, 0.009 max. (1 cm cell vs water) at 450nm, 0.097 max. (1 cm cell vs water) at 340nm, 0.699 max. (1 cm cell vs water) at 330nm, 1 max. (1 cm cell vs water) at 329nm
Acidez 0.0003 meq/g max.
Densidad 0.8060g/mL
Cantidad 1 L
Temperatura de inflamación −7°C
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.3780 to 1.3800
Residuos después de la evaporación 0.001% max.
Gravedad específica 0.806
Fórmula lineal C2H5COCH3
Viscosidad 0.42 mPa.s (15°C)
Agua 0.1% max.
Índice Merck 15, 6143
Punto de ebullición 80.0°C
Información de solubilidad Solubility in water: 290g/L (20°C). Other solubilities: soluble in benzene, alcohol and ether, miscible with oils
Formula Weight (peso de la fórmula) 72.11
Porcentaje de pureza 99.7%
Grado HPLC
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Butanone
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Methyl ethyl ketone