Learn More
2-Butanone, Solstice
Código de producto. 15633950
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
30 kg
Tamaño de la unidad:
1 litro
2.50 litro
30 Kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15633950 2.5 L 2.50 litro
15623950 1 L 1 litro
15653950 30 kg 30 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15633950 Proveedor Fluka N.º de proveedor 334072.5L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    136.00€
    61.62€ / 2.5 litros
    Ahorro 74.38€
    54% Descuento
 Artículo restringido
En stock
CAS 78-93-3
Fórmula molecular C4H8O
Peso molecular (g/mol) 72.11
Número MDL MFCD00011648
Clave InChI ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-butanone, methyl ethyl ketone, butanone, ethyl methyl ketone, methylethyl ketone, meetco, methyl acetone, methylethylketone, 3-butanone, ethylmethylketon
PubChem CID 6569
ChEBI CHEBI:28398
Nombre IUPAC butano-2-ona
SMILES CCC(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Butanone
Densidad 0,805g/mL a 25 °C
Cantidad 2.5 L
Límite de explosión 0.101
Temperatura de inflamación −3 °C (26,6 °F)
Punto de ignición 960 °F
Fórmula lineal C2H5COCH3
Presión de vapor 71 mmHg (20 °C)
Número UN UN1193
Beilstein 741880
Formula Weight (peso de la fórmula) 72,11g/mol
Porcentaje de pureza ≥ 99,5 % (GC)
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Butanone
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.