Learn More
2-butanona, CHROMASOLV™ , para HPLC, ≥ 99,7%, Honeywell Riedel-de Haen
Código de producto. 15654580
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
1 L
2.5 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 litro
100 ml
2.50 litro
paquete de 4
paquete de 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15654580 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
15664580 1 L Frasco de vidrio 1 litro
15674580 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
15694580 6 x 1 L Frasco de vidrio paquete de 6
15684580 4 x 2.5 L Frasco de vidrio paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 15654580 Proveedor Honeywell-Chromasolv N.º de proveedor 34861100ML
Promoción Solstice CHROMASOLV
Usar código promocional 27944
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
CHROMASOLV™, para HPLC, ≥ 99,7 %
  • Para HPLC y síntesis orgánica
  • Disolventes multiusos de alta pureza
  • Alta uniformidad entre lotes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 78-93-3
Fórmula molecular C4H8O
Peso molecular (g/mol) 72.11
Número MDL MFCD00011648
Clave InChI ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6569
ChEBI CHEBI:28398
Nombre IUPAC butano-2-ona
SMILES CCC(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Butanone
Punto de fusión -87°C (literature)
Nombre de nota CHROMASOLV™, for HPLC, ≥99.7%
% máx. CAS 100.0000%
Densidad 0.805 g/mL at 25 °C(lit.)
Cantidad 100 mL
Temperatura de inflamación −4°C
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C2H5COCH3
Número UN UN1193
Beilstein 741880
Sinónimo 2-butanone, methyl ethyl ketone, butanone, ethyl methyl ketone, methylethyl ketone, meetco, methyl acetone, methylethylketone, 3-butanone, ethylmethylketon
Punto de ebullición 79°C to 81°C
Formula Weight (peso de la fórmula) 72.11
Porcentaje de pureza >99.7%
Grado HPLC
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Butanone
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: butanone