Learn More
2-butanona, para análisis ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11366765 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
10 L
Envase:
Bidón de metal
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 LT
10 LT
2.50 LT
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
11366765 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 LT
10503625 1 L Frasco de vidrio 1 LT
15179273 10 L Bidón de metal 10 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11366765 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 389430025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    103.00€
    99.60€ / 2.5 litros
    Ahorro 3.40€
    3% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-10-2026
Añadir a la cesta
CAS: 78-93-3 | C4H8O | 72.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 78-93-3
Fórmula molecular C4H8O
Peso molecular (g/mol) 72.11
Número MDL MFCD00011648
Clave InChI ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-butanone, methyl ethyl ketone, butanone, ethyl methyl ketone, methylethyl ketone, meetco, methyl acetone, methylethylketone, 3-butanone, ethylmethylketon
PubChem CID 6569
ChEBI CHEBI:28398
Nombre IUPAC butano-2-ona
SMILES CCC(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Butanone
Punto de fusión -87.0°C
Color De oro a naranja
Densidad 0.8060g/mL
Cantidad 2.5 L
Temperatura de inflamación −7°C
Envase Frasco de vidrio
Forma física Solución
Índice de refracción 1.3780 to 1.3800
Residuos después de la evaporación 0.0025 % max.
Gravedad específica 0.806
Ácido valorable 0.0005 meq/g max.
Fórmula lineal C2H5COCH3
Viscosidad 0.42 mPa.s (15°C)
Agua 0.20% Max.
Punto de ebullición 80.0°C
Información de solubilidad Solubility in water: 290g/L (20°C). Other solubilities: soluble in benzene, alcohol and ether, miscible with oils
Formula Weight (peso de la fórmula) 72.11
Porcentaje de pureza ≥99.0% (GC)
Grado Reactivo ACS
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Butanone
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.