Learn More
2-Butanona, Reactivo ACS, ≥99%, Solstice
Código de producto. 15675060
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2 L
2.5 L
20 L
6 x 1 L
Envase:
Frasco de vidrio
Lata de acero inoxidable
Tamaño de la unidad:
1 litro
2 litros
2.50 litro
20 litros
500 ml
paquete de 6
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
15675060 1 L Frasco de vidrio 1 litro
15615070 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
15605070 2 L Frasco de vidrio 2 litros
15685060 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 litro
15625070 6 x 1 L Frasco de vidrio paquete de 6
15695060 20 L Lata de acero inoxidable 20 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15675060 Proveedor Honeywell-Riedel-de Haen N.º de proveedor 3604731L
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    89.14€
    64.63€ / 1 litros
    Ahorro 24.51€
    27% Descuento
 Artículo restringido
Solicitar formato a granel o personalizado
Actualmente no disponible: No tenemos información sobre cuándo estará disponible este producto.
Ver productos alternativos
Reactivo ACS, ≥99,0%
DISOLVENTES DE USO GENERAL ACS
  • solución económica para aplicaciones como HPLC a escala preparativa, limpieza y síntesis orgánica
  • adecuado para aplicaciones menos exigentes, como HPLC isocrática rutinaria
  • variaciones y reducciones trazables a contaminación por disolventes
  • todos los disolventes se prueban para cumplir las especificaciones de uso general de ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Punto de fusión -87 °C
Densidad 0,805g/mL a 25 °C
Cantidad 1 L
Temperatura de inflamación −3 °C (26,6 °F)
Espectro infrarrojo Cumple con la estructura
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción n20/D 1.379
Punto de ebullición de 80 °C
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Butanone
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: butanone