Learn More
2-Butanona, Reactivo ACS, ≥99%, Solstice
Descripción
DISOLVENTES DE USO GENERAL ACS
- solución económica para aplicaciones como HPLC a escala preparativa, limpieza y síntesis orgánica
- adecuado para aplicaciones menos exigentes, como HPLC isocrática rutinaria
- variaciones y reducciones trazables a contaminación por disolventes
- todos los disolventes se prueban para cumplir las especificaciones de uso general de ACS
Especificaciones
Especificaciones
| Punto de fusión | -87 °C |
| Densidad | 0,805g/mL a 25 °C |
| Cantidad | 6 x 1 L |
| Temperatura de inflamación | −3 °C (26,6 °F) |
| Espectro infrarrojo | Cumple con la estructura |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Índice de refracción | n20/D 1.379 |
| Punto de ebullición | de 80 °C |