Learn More
2-butanona, +99 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10367320 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
1 L
2.5 l
25 L
Envase:
Bidón de metal
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
25 LT
25 ML
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10367320 2.5 l Frasco de vidrio 2.50 LT
10502551 25 mL Frasco de vidrio 25 ML
10306510 1 L Frasco de vidrio 1 LT
10227333 25 L Bidón de metal 25 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10367320 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 149670025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    105.00€
    95.00€ / 2.5 litros
    Ahorro 10.00€
    9% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 78-93-3 | C4H8O | 72.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 78-93-3
Fórmula molecular C4H8O
Peso molecular (g/mol) 72.11
Número MDL MFCD00011648
Clave InChI ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-butanona, metiletilcetona, butanona, etilmetilcetona, metilacetona, 3-butanona, methyl acetone, methylethylketone, 3-butanone, ethylmethylketon
PubChem CID 6569
ChEBI CHEBI:28398
Nombre IUPAC butano-2-ona
SMILES CCC(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Butanona
Punto de fusión -87.0 °C
% mín. CAS 99.0
Color Incolora
% máx. CAS 100.0
Densidad 0.8060 g/ml
Cantidad 2.5 l
Temperatura de inflamación −7 °C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Índice de refracción De 1.3780 a 1.3800
Residuos después de la evaporación 0.005 % máx.
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+ %
Gravedad específica 0.806
Fórmula lineal C2H5COCH3
Presión de vapor Presión de vapor: 105 mbar a 20 °C
Viscosidad 0.42 mPa.s (15 °C)
Agua 0.2 % máx.
Beilstein 01, IV, 3243
Fieser 01,678
Índice Merck 15, 6143
Punto de ebullición 80.0 °C
Información de solubilidad Solubilidad en agua: 290 g/l (20 °C). Otras solubilidades: soluble en benceno, alcohol y éter, miscible con aceites
Formula Weight (peso de la fórmula) 72.11
Porcentaje de pureza ≥99 %
Grado Extra puro
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Butanone
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.