Learn More
2-butanona, +99 %, para uso electrónico, libre de residuos, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10687934 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 LT
2.50 LT
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10687934 2.5 L Frasco de vidrio 2.50 LT
10113341 1 L Frasco de vidrio 1 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10687934 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor 327910025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    107.00€
    97.20€ / 2.5 litros
    Ahorro 9.80€
    9% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 78-93-3 | C4H8O | 72.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 78-93-3
Fórmula molecular C4H8O
Peso molecular (g/mol) 72.11
Número MDL MFCD00011648
Clave InChI ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-butanone, methyl ethyl ketone, butanone, ethyl methyl ketone, methylethyl ketone, meetco, methyl acetone, methylethylketone, 3-butanone, ethylmethylketon
PubChem CID 6569
ChEBI CHEBI:28398
Nombre IUPAC butano-2-ona
SMILES CCC(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Butanone
Punto de fusión -87.0°C
Nombre de nota Residue Free
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Densidad 0.8060g/mL
Cantidad 2.5 L
Temperatura de inflamación −7°C
Envase Frasco de vidrio
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.3780 to 1.3800
Residuos después de la evaporación 0.0005% max.
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Gravedad específica 0.806
Fórmula lineal C2H5COCH3
Viscosidad 0.42 mPa.s (15°C)
Agua 0.2% max. (Coulometric)
Beilstein 01, IV, 3243
Fieser 01,678
Índice Merck 15, 6143
Punto de ebullición 80.0°C
Información de solubilidad Solubility in water: 290g/L (20°C). Other solubilities: soluble in benzene, alcohol and ether, miscible with oils
Formula Weight (peso de la fórmula) 72.11
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Electrónico