Learn More
2-Butanone, ≥99.0%, Honeywell Riedel-de Haën™
Código de producto. 15666700
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
4 L
Envase:
Frasco de aluminio
Tamaño de la unidad:
1 litro
4 litros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15666700 1 L Frasco de aluminio 1 litro
15688450 4 L Frasco de aluminio 4 litros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15666700 Proveedor Honeywell-Riedel-de Haen N.º de proveedor 6769261L
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Reactivo ACS, ≥99,0%
DISOLVENTES DE USO GENERAL ACS
  • solución económica para aplicaciones como HPLC a escala preparativa, limpieza y síntesis orgánica
  • adecuado para aplicaciones menos exigentes, como HPLC isocrática rutinaria
  • variaciones y reducciones trazables a contaminación por disolventes
  • todos los disolventes se prueban para cumplir las especificaciones de uso general de ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Punto de fusión -87°C
Cantidad 1 L
Olor Solvent-like
Envase Frasco de aluminio
Punto de ebullición 79°C to 81°C
Información de solubilidad 290g/L (at 20°C)