Learn More
2-butanona-4,4,4-d3, CDN
Código de producto. 30312606
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 g
Tamaño de la unidad:
0.10 g
30312606 0.1 g 0.10 g
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30312606 Proveedor CDN N.º de proveedor CDND24020.1G
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Butanone 4,4,4-d3
CAS 53389-26-7
Fórmula molecular C4 D3 H5 O
Cantidad 0.1 g
Sinónimo Butanone D3 (4,4,4 D3), 2-Butanone-4,4,4-d3, 2-Butanone D3 (4,4,4-D3)
Fórmula InChI InChI=1 S/C4H8O/c1-3-4(2)5/h3H2,1-2H3/i1D3
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])CC(=O)C
Nombre IUPAC 4,4,4-trideuteriobutan-2-ona
Peso molecular (g/mol) 75.1242
Formula Weight (peso de la fórmula) 75.0763 g/mol
Porcentaje de pureza 99 atom % D, min 98% Chemical Purity