Learn More
2-butanona 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30317631
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30317631 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30317631 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA10862000AL100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Butanone
CAS 78-93-3
Nombres de analitos o componentes 2-Butanone
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C4 H8 O
Concentración 100 μg/ml
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Butanon, Ethylmethylketon, Methylethylketon, MEK
Fórmula InChI InChI=1S/C4H8O/c1-3-4(2)5/h3H2,1-2H3
SMILES CCC(=O)C
Nombre IUPAC butano-2-ona
Solvent or Matrix Acetonitrilo
Peso molecular (g/mol) 72.11
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 72,0575 g/mol