Learn More
2-butanol-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Butanol-d3 |
| CAS | 53716-61-3 |
| Fórmula molecular | C4 D3 H7 O |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | sec-Butyl-2',2',2'-d3 Alcohol, 2-Butan-1,1,1-d3-ol, 2-Butan-1,1,1-d3-ol (9CI), sec-Butyl-2',2',2'-d3 alcohol (6CI), 1,1,1-Trideuteriobutan-2-ol, (±)-sec-Butyl-1,1,1-d3 alcohol, 2-Butanol-d3, Butan-2-ol-1,1,1-D3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H10O/c1-3-4(2)5/h4-5H,3H2,1-2H3/i2D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C(O)CC |
| Nombre IUPAC | 1,1,1-trideuteriobutan-2-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 77.14 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 77.092 |