Learn More
2-Butanol, anhidro, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11389468
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1 L
Tamaño de la unidad:
1 litro
250 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11389468 1 L 1 litro
11379468 250 mL 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11389468 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 043315.K2
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Añadir a la cesta
Higroscópico; H2O <0,01 %
2-Butanol is widely used as a solvent for domestic cleaning agents and paint removers. It is also utilized in perfumes and artificial flavors. It plays an important role in the extraction of fish meal to produce fish protein concentrate. It is involved in the production of fruit essences. It plays an essential role in the esterification of acetic acid. It is useful for the derivatization of chlorinated hydroxyfuranones. It is also used as a precursor for methyl ethyl ketone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 78-92-2
Fórmula molecular C4H10O
Peso molecular (g/mol) 74.12
Número MDL MFCD00004569
Clave InChI BTANRVKWQNVYAZ-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 2-butanol, sec-butanol, sec-butyl alcohol, 2-hydroxybutane, 2-butyl alcohol, s-butyl alcohol, butylene hydrate, s-butanol, 1-methyl-1-propanol, 1-methylpropyl alcohol
PubChem CID 6568
ChEBI CHEBI:35687
Nombre IUPAC Butano-2-ol
SMILES CCC(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Butanol
Punto de fusión °C to 115°C
Nombre de nota H2O <0.01%
Color Incolora
Aspecto Colorless liquid
Densidad 0.808 g/cm3 at 20°C
Cantidad 1 L
Temperatura de inflamación 26°C (79°F)
Punto de ignición 390°C (734°F)
Olor Alcohol-like
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.397
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Presión de vapor 17.3 hPa (13mm Hg) at 20°C
Beilstein 1718765
Punto de ebullición 98°C to 101°C
Información de solubilidad Miscible with methanol and diethyl ether. Slightly miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.12
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Butanol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Butanol