Learn More
(+/-)-2-Butanol, 99 %
Código de producto. 11422948
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
2500 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11422948 500 mL 500 ml
11384569 100 mL 100 ml
11432948 2500 mL 2500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11422948 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18658.AP
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 78-92-2 | C4H10O | 74,12 g/mol
(±)-2-Butanol se utiliza ampliamente como disolvente para agentes de limpieza domésticos y removedores de pintura. También se utiliza en perfumes y sabores artificiales. Desempeña un papel importante en la extracción de harina de pescado para producir concentrado de proteínas de pescado. Participa en la producción de esencias de frutas. Desempeña un papel esencial en la esterificación del ácido acético. Es útil para la derivatización de hidroxifuranonas cloradas. También se utiliza como precursor de la metiletilcetona.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código de producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
Aplicaciones
El (^+)-2-butanol se utiliza ampliamente como disolvente para productos de limpieza domésticos y productos decapantes. También se utiliza en perfumes y sabores artificiales. Desempeña un papel importante en la extracción de harina de pescado para producir concentrado de proteínas de pescado. Participa en la producción de esencias de frutas. Desempeña un papel esencial en la esterificación del ácido acético. Es útil para la derivatización de hidroxifuranonas cloradas. También se utiliza como precursor de la metiletilcetona.
Solubilidad
Miscible con metanol y éter dietílico. Ligeramente miscible con agua.
Notas
Higroscópica. Mantener dentro de un recipiente bien cerrado y en un lugar seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 78-92-2
Fórmula molecular C4H10O
Peso molecular (g/mol) 74.12
Número MDL MFCD00004569
Clave InChI BTANRVKWQNVYAZ-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 2-butanol, sec-butanol, sec-butyl alcohol, 2-hydroxybutane, 2-butyl alcohol, s-butyl alcohol, butylene hydrate, s-butanol, 1-methyl-1-propanol, 1-methylpropyl alcohol
PubChem CID 6568
ChEBI CHEBI:35687
Nombre IUPAC Butano-2-ol
SMILES CCC(C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+/-)-2-Butanol
Punto de fusión -115°C
Densidad 0.808
Cantidad 500 mL
Temperatura de inflamación 26°C (79°F)
Olor Sweet
Índice de refracción 1.397
Número UN UN1120
Beilstein 1718765
Índice Merck 14,1541
Punto de ebullición 98°C to 101°C
Información de solubilidad Miscible with methanol and diethyl ether. Slightly miscible with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.12
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • (+/-)-2-Butanol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Butanol
RU– Solo para uso en investigación