Learn More
2-butanol 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30323356
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30323356 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30323356 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA10861600AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Butanol
CAS 78-92-2
Nombres de analitos o componentes 2-Butanol
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C4 H10 O
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Butan-2-ol, 2-Butanol, sec-Butyl alcohol (8CI), (±)-2-Butanol, 1-Methyl-1-propanol, 1-Methylpropyl alcohol, 2-Hydroxybutane, 3-Butanol, CCS 301, DL-Butan-2-ol, Ethylmethyl carbinol, Methylethylcarbinol, NSC 25499, Racemic-2-butanol, dl-Methylethylcarbinol, dl-sec-Butanol, s-Butanol, s-Butyl alcohol, sec-Butanol
Fórmula InChI InChI=1S/C4H10O/c1-3-4(2)5/h4-5H,3H2,1-2H3
SMILES CCC(C)O
Nombre IUPAC Butano-2-ol
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 74.12
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.0732 g/mol