Learn More
2-butan-3,3,4,4,4-d5-ol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Butan-3,3,4,4,4-d5-ol |
| CAS | 75749-92-7 |
| Fórmula molecular | C4 D5 H5 O |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 2-Butan-3,3,4,4,4-d5-ol (9CI), sec-Butyl-d5 alcohol, 3,3,4,4,4-Pentadeuteriobutan-2-ol, (±)-sec-Butyl-3,3,4,4,4-d5 alcohol, 2-Butanol-d5, Butan-2-ol-3,3,4,4,4-D5 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H10O/c1-3-4(2)5/h4-5H,3H2,1-2H3/i1D3,3D2 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(C)O |
| Nombre IUPAC | 3,3,4,4,4-pentadeuteriobutan-2-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 79.1524 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 79.1045 |