Learn More
2-Bromoveratraldehído, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Bromoveratraldehyde |
| CAS | 55171-60-3 |
| Fórmula molecular | C9H9BrO3 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2-Bromo-3,4-dimethoxybenzaldehyde |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H9BrO3/c1-12-7-4-3-6(5-11)8(10)9(7)13-2/h3-5H,1-2H3 |
| SMILES | COc1ccc(C=O)c(Br)c1OC |
| Nombre IUPAC | 2-bromo-3,4-dimetoxibenzaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 245.07 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 243.9735 |