Learn More
Ácido 2-bromovalérico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Bromovaleric acid |
| CAS | 584-93-0 |
| Fórmula molecular | C5H9BrO2 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H9BrO2/c1-2-3-4(6)5(7)8/h4H,2-3H2,1H3,(H,7,8) |
| SMILES | CCCC(Br)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido 2-bromopentanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 181.03 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 179.9786 |