Learn More
Ácido 2-bromovalérico, 98 %
Código de producto. 15498859
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
15498859 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 15498859 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L07047.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromovaleric acid
CAS 584-93-0
Densidad 1.381
Punto de ebullición 132°C to 136°C (25 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Fórmula molecular C5H9BrO2
Índice de refracción 1.471
Número MDL MFCD00004217
Cantidad 25 g
Número UN UN3265
Beilstein 1721172
Sinónimo 2-bromovaleric acid, pentanoic acid, 2-bromo, .alpha.-bromovaleric acid, valeric acid, 2-bromo, alpha-bromo-n-valeric acid, .alpha.-bromopentanoic acid, valeric acid, .alpha.-bromo, alpha-bromovaleric acid, alpha-bromopentanoic acid, valeric acid, alpha-bromo
Clave InChI WMFATTFQNRPXBQ-UHFFFAOYNA-N
SMILES CCCC(Br)C(O)=O
Nombre IUPAC ácido 2-bromopentanoico
Peso molecular (g/mol) 181.03
PubChem CID 11446
Formula Weight (peso de la fórmula) 181.03
Porcentaje de pureza 98%