Learn More
2-Bromotrifenileno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Bromotriphenylene |
| CAS | 19111-87-6 |
| Fórmula molecular | C18H11Br |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H11Br/c19-12-9-10-17-15-7-2-1-5-13(15)14-6-3-4-8-16(14)18(17)11-12/h1-11H |
| SMILES | Brc1ccc2c3ccccc3c4ccccc4c2c1 |
| Nombre IUPAC | 2-bromotrifenileno |
| Peso molecular (g/mol) | 307.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 306.0044 |