Learn More
2-Bromotolueno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11405073
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11405073 25 g 25 g
11415073 100 g 100 g
11425073 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11405073 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12315.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 95-46-5 | C7H7Br | 171.04 g/mol
2-Bromotoluene was used in the synthesis of (±)-isocomene. Suzuki coupling of 2-bromotoluene with phenylboronic acid using palladium nanoparticles supported on alumina-based oxides as catalyst has been reported. 2-Bromotoluene is used in manufacturing pharmaceuticals (especially for nonsteroidal antiinflammatory drugs; Meclofenamic acid, Mefenamic acid) and other organic compounds
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
2-El bromotolueno se utilizó en la síntesis de (±)-isocomeno. Se ha comunicado el acoplamiento de Suzuki de 2-bromotolueno con ácido fenilborónico utilizando nanopartículas de paladio apoyadas en óxidos a base de alúmina como catalizador. 2-Bromotolueno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 95-46-5
Fórmula molecular C7H7Br
Peso molecular (g/mol) 171.04
Número MDL MFCD00000068
Clave InChI QSSXJPIWXQTSIX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-bromotoluene, o-bromotoluene, 2-methylbromobenzene, o-tolyl bromide, benzene, 1-bromo-2-methyl, toluene, o-bromo, 2-bromo-1-methylbenzene, 2-tolyl bromide, 1-methyl-2-bromobenzene, o-methylphenyl bromide
PubChem CID 7236
Nombre IUPAC 1-bromo-2-metilbenceno
SMILES CC1=CC=CC=C1Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromotoluene
Punto de fusión -27°C
Densidad 1.42
Punto de ebullición 179°C to 181°C
Temperatura de inflamación 78°C (172°F)
Índice de refracción 1.556
Cantidad 25 g
Beilstein 1904176
Índice Merck 14,1439
Información de solubilidad Soluble in alcohol,ether,acetone,and ethanol. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.04
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Bromotoluene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: o-Bromotoluene