Learn More
2-Bromotiofenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10541354 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Unit Size:
1 GR
10 GR
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Envase unitSize
10541354 10 g Frasco de vidrio 10 GR
10358690 1 g Frasco de vidrio 1 GR
10350644 50 g Frasco de vidrio 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10541354 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 221980100
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is not returnable. View return policy
CAS: 6320-02-1 | C6H5BrS | 189.07 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 6320-02-1
Fórmula molecular C6H5BrS
Peso molecular (g/mol) 189.07
Número MDL MFCD00004827
Clave InChI YUQUNWNSQDULTI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-chlorothiophenol, o-chlorothiophenol, benzenethiol, 2-chloro, 1-chloro-2-mercaptobenzene, o-chlorobenzenethiol, o-chloromercaptobenzene, chlorothiophenol, benzenethiol, o-chloro, 2-chlorobenzene-1-thiol, 2-chloro thiophenol
PubChem CID 80599
SMILES SC1=CC=CC=C1Br
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-Bromothiophenol
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.6040g/mL
Punto de ebullición 114°C to 116°C (10.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal BrC6H4SH
Índice de refracción 1.6345 to 1.6365
Cantidad 10 g
Beilstein 06, II, 300
Gravedad específica 1.604
Información de solubilidad Solubility in water: immiscible
Nombre IUPAC 2-bromobenceno-1-tiol
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.07
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Bromothiophenol
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Precautionary Statement
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.