Learn More
2-Bromotiofenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11369899
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11369899 25 g 25 g
11359899 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11369899 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25537.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 6320-02-1 | C6H5ClS | 144.62 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6320-02-1
Número MDL MFCD00004827
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Bromothiophenol
Densidad 1.604
Punto de ebullición 114°C to 116°C (10 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Olor Unpleasant
Fórmula molecular C6H5BrS
Índice de refracción 1.635
Cantidad 25 g
Número UN UN2922
Beilstein 2039769
Sensibilidad Air Sensitive
Sinónimo 2-bromothiophenol, o-bromothiophenol, o-bromobenzenethiol, 2-bromo thiophenol, benzenethiol, 2-bromo, benzenethiol, o-bromo, 2-bromobenzene-1-thiol, 2-bromo-benzenethiol, 2-bromo-thiophenol, 2-bromobenzene thiol
Clave InChI YUQUNWNSQDULTI-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C(=C1)S)Br
Nombre IUPAC 2-Bromobencenotiol
Peso molecular (g/mol) 189.07
PubChem CID 80598
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.08
Porcentaje de pureza 97%