Learn More
2-Bromotiofeno, TRC
Código de producto. 30340882
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30340882 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30340882 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB6881851G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-bromothiophene
CAS 1003-09-4
Fórmula molecular C4 H3 Br S
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-Thienyl Bromide, NSC 4456
Fórmula InChI InChI=1S/C4H3BrS/c5-4-2-1-3-6-4/h1-3H
SMILES Brc1cccs1
Nombre IUPAC 2-bromotiofeno
Peso molecular (g/mol) 163.036
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.914