Learn More
2-Bromotiofeno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-bromothiophene |
| CAS | 1003-09-4 |
| Fórmula molecular | C4 H3 Br S |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 2-Thienyl Bromide, NSC 4456 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H3BrS/c5-4-2-1-3-6-4/h1-3H |
| SMILES | Brc1cccs1 |
| Nombre IUPAC | 2-bromotiofeno |
| Peso molecular (g/mol) | 163.036 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 161.914 |